Learn More
Saint Gobain Life Sciences Stopfen aus Naturkautschuk
Artikelnummer. 11774518
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4 mm
5 mm
8 mm
10.5 mm
15 mm
17 mm
18 mm
21 mm
29 mm
34 mm
36 mm
41 mm
47 mm
Menge:
10/Packung
100/Packung
20/Packung
5/Packung
50/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
20 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11774518
Marke: Saint Gobain Life Sciences 203008100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Stopfen aus elastischem Naturkautschuk sind flexibel und bieten eine vollständige Abdichtung und gute Adhäsion. Saint Gobain Life Sciences Performance Plastics™ Stopfen aus Naturkautschuk sind bei normalem Einsatz im Labor gegen chemische Wirkstoffe beständig. Optimal für den Einsatz mit Pipetten, Fläschchen, Flaschen, Kolben oder Ballonflaschen.
  • Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C (120 °C in feuchten Umgebungen)
  • DIN-Standard 18271
  • Grau-blau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Höhe (metrisch) 20 mm
Menge 100/Packung
Farbe Blau
Diameter (Metric) Bottom 4 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 8 mm
Material Naturkautschuk
Produkttyp Stopfen
Stopper Number 8 D