Learn More
Saint Gobain Life Sciences Stopfen aus Naturkautschuk
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4 mm
5 mm
8 mm
10.5 mm
15 mm
17 mm
18 mm
21 mm
29 mm
34 mm
36 mm
41 mm
47 mm
Menge:
10/Packung
100/Packung
20/Packung
5/Packung
50/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
20 Stück
5 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C (120 °C in feuchten Umgebungen)
- DIN-Standard 18271
- Grau-blau
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
| Menge | 50/Packung |
| Farbe | Blau |
| Diameter (Metric) Bottom | 21 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 27 mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Produkttyp | Stopfen |
| Stopper Number | 27 D |