Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naturkautschuk-Septa
Artikelnummer. p-3523234 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1,59cm
3,07cm
Menge:
Je 100
Je 50
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10694612
Marke: Thermo Scientific Chemicals 145890500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Durchmesser (metrisch) 3,07cm
Menge Je 50
Farbe Naturfarben
Material Naturkautschuk
Produkttyp Gummiseptum