Learn More
Ansell Edmont™ Schwere Arbeitshandschuhe, Naturkautschuklatex
Click to view available options
Größe:
7.5
8.5
9.5
Beschreibung
- Gute Beständigkeit gegen Abrieb
- Robuster, industrieller Allzweckhandschuh
- Beständig und flexibel, für viele industrielle Anwendungen geeignet
- 100 % Baumwollvelours
- Ideal für den Schutz gegen schwere chemische Belastung
- Gerolltest Bündchen sorgt für Zugfestigkeit und einfaches Überstreifen
- Längeres Bündchen im Stulpenstil für zusätzlichen Schutz
- Schmutzverbergend
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 374, EN 388:3121, EN 420 |
Coating Material | Naturlatex |
Farbe | Schwarz |
Latex Free | Ja |
Material | Latex, Naturkautschuk |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 7.5 |
Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Schutz vor wasserbasierten aggressiven Produkten, ideal für die Schwerindustrie |
Art der Handschuhstulpe | Längerer Handschuh |
Show More |