Learn More
Piercan™ Chemikalienbeständige Handschuhe aus Naturkautschuklatex
Artikelnummer. 11799528
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11799528 8 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11799528 Lieferant Piercan™ Lieferanten-Nr. 10800H4/10T8
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001 und ISO 14001
Coating Material Naturlatex
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Naturlatex
Produkttyp Handschuhe
Größe 8
Dicke (metrisch) 0.4 mm
Menge 1 Paar
Beständig gegen Laugen, aliphatische Lösungsmittel und Ketone
Länge (metrisch) 800 mm