Learn More
Socorex™ Polypropylen-Pipettenspitzen, naturfarben
Diese hochwertigen Socorex™ Pipettenspitzen aus natürlichem Polypropylen eignen sich zur Abdeckung eines Bereichs zwischen 0.1 μl und 10 ml. Sie sind vielseitig einsetzbar und weitgehend kompatibel mit Pipetten anderer Hersteller.
188.00 CHF - 190.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Autoklavierbar | Ja |
Format | Großpackung |
Spitzenform | Graduiert |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10307402
|
Socorex™
312.05B |
500 μl |
190.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11713256
|
Socorex™
312.02 |
2000 μl |
188.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Polypropylen
- Mikropipetten- und Makropipettenspitzenoptionen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ungefiltert | |
Ja | |
Graduiert |
Naturfarben | |
Großpackung | |
Polypropylen |