Learn More
Socorex™ Polypropylen-Pipettenspitzen, naturfarben
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2000 μl
500 μl
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Polypropylen
- Mikropipetten- und Makropipettenspitzenoptionen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 500 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Farbe | Natural |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 12.32 cm |
| Format | Bulk |
| Spitzenform | Graduiert |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Socorex Acura 5mL |
| Material | Polypropylen |