missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Schlauchnippel aus naturfarbenem Polypropylen mit Gewinde

Artikelnummer. p-8006899
Click to view available options
Anschlussgröße:
1-29/32 x 13/16 x 1-5/16 in.
1-7/8 x 19/32 x 1-1/32 in.
1 1/2 x 11/32 x 21/16 in.
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13566720

Marke: Masterflex™ 4061091

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Material Polypropylen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -17 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Anschlussgröße 1 1/2 x 11/32 x 21/16 in.
Gewindegröße 1/4 Zoll MNPT
Max. Operating Temperature (Metric) 87 °C
Produkttyp Rohrnippel mit Gewindeanschluss
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt