Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylen-Spitzen zur Gelbeladung, naturfarben
Diese Mikrokapillarspitzen eignen sich für die DNA-Sequenzierung, das Laden von SDS PAGE-Gelen und andere schwierige Probenahmeanwendungen. Cole-Parmer™ Gel-Pipettenspitzen aus naturfarbenem Polypropylen eignen sich optimal für das Beladen mit Elektrophorese-Gelen. Die abgerundeten Spitzen aus Polypropylen passen bequem in kleine Geräteöffnungen.
Marke: Cole-Parmer™ 25713-12
Additional Details : Gewicht : 0.91800kg
Beschreibung
- 1 bis 200 μl
- 5 Gestelle mit 204 Spitzen
- Autoklavierbar
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Ja | |
Für die DNA-Sequenzierung oder Ladung von Elektrophorese-Gelen | |
Sartorius™ Biohit™ Proline™, Costar™, Eppendorf™, Thermo Scientific™ Finnpipette™, Jencons™ Sealpette, Oxford™, Oxford™ Benchmate™, Gilson™ Pipetman™, Socorex™, Titertek™ Digital |
Naturfarben | |
6.985 cm | |
Gel-Beladung | |
Polypropylen |