Learn More
Ark Plas Products™ Polypropylen-Anschlussstücke, mit Gewinde, gerade, Handelssorte, naturfarben
Diese Anschlussstücke eignen sich für verschiedene Anwendungen. Ark Plas Products™ naturfarbene gerade Verbinder mit Gewinde sind als kostengünstige Alternative aus Polypropylen in handelsüblicher Qualität gefertigt und für hohe Endleistungen konzipiert.
Marke: Ark Plas Products™ CGA66-PR0
Additional Details : Gewicht : 0.02520kg
Beschreibung
- Robust und zuverlässig
- Bis zu 125 psi ohne Klemme
- Enthält recyceltes Laufmaterial
- Erhältlich in naturfarbenem Nylon oder naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
Gerader Gewindeanschluss | |
4 mm | |
25/Packung | |
1/8-27 NPT-Anschluss | |
Naturfarben |
Ja | |
Polypropylen | |
5/32 in.-Anschluss | |
Gerade |