missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ark Plas Products™ Polypropylen-Reduzierstücke, gerade, Handelssorte, naturfarben
Diese Anschlussstücke eignen sich für verschiedene Anwendungen. Ark Plas Products™ naturfarbene gerade Reduzierstücke mit Stecknippeln sind als kostengünstige Alternative aus Polypropylen in handelsüblicher Qualität gefertigt und für hohe Endleistungen konzipiert.
97.00 CHF - 132.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchverbinder Reduktionsstück |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Polypropylen |
Verpackungsmenge | 25/Packung |
Form | Gerade |
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11782585
|
Ark Plas Products™
CAD85-PR0 |
1/4 x 3/16 in.-Anschluss |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11792585
|
Ark Plas Products™
CAD34-PR0 |
3/8 x 1/8 in.-Anschluss |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Robust und zuverlässig
- Bis zu 125 psi ohne Klemme
- Enthält recyceltes Laufmaterial
- Erhältlich in naturfarbenem Nylon oder naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
Schlauchverbinder Reduktionsstück | |
Polypropylen | |
Gerade |
Ja | |
25/Packung | |
Naturfarben |