Learn More
Ark Plas Products™ Polypropylen-Reduzierstücke, gerade, Handelssorte, naturfarben
Diese Anschlussstücke eignen sich für verschiedene Anwendungen. Ark Plas Products™ naturfarbene gerade Reduzierstücke mit Stecknippeln sind als kostengünstige Alternative aus Polypropylen in handelsüblicher Qualität gefertigt und für hohe Endleistungen konzipiert.
Marke: Ark Plas Products™ CAD34-PR0
Additional Details : Gewicht : 0.04500kg
Beschreibung
- Robust und zuverlässig
- Bis zu 125 psi ohne Klemme
- Enthält recyceltes Laufmaterial
- Erhältlich in naturfarbenem Nylon oder naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
Schlauchverbinder Reduktionsstück | |
Polypropylen | |
3/8 x 1/8 in.-Anschluss | |
Naturfarben |
Ja | |
25/Packung | |
Gerade |