Learn More
Ark Plas Products™ Kynar Premium Winkelstücke, naturfarben
Eine ausgezeichnete Option für den Anschluss von Schläuchen im Labor mit einem Nenndruck von bis zu 125 psi ohne Klemmen.
Marke:  Ark Plas Products™ MCX80-DF0
Additional Details : Gewicht : 0.01980kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11801150
  • 101.38 CHF / 10 Stück
Auf Lager, versandfertig: 7
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nur aus reinem, chargenrückverfolgbarem Material gefertigt
  • Hergestellt nach höchsten Standards
  • Speziell für kritische Anwendungen entwickelt
  • Stecktülle ohne Trennlinie
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Winkelverbindungsstück mit Stecktülle
3/16 x 3/16 in.-Anschluss
Kynar
10 /Packung