Learn More
Ark Plas Products™ Kynar Y-Anschlussstücke, naturfarben
Diese Anschlussstücke eignen sich für verschiedene Anwendungen. Ark Plas Products™ Y-förmige Kynar-Verbindungsstücke mit Stecknippeln sind naturfarben und aus chargenrückführbaren, reinen Materialien für kritische Anwendungen gefertigt.
62.00 CHF - 172.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchverbinder“Y” |
---|---|
Material | Kynar |
Verpackungsmenge | 10/Packung |
Form | Y |
Farbe | Naturfarben |
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11891160
|
Ark Plas Products™
MDX40-DF0 |
3/16 x 3/16 x 3/16 in.-Anschluss |
142.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11801170
|
Ark Plas Products™
MDX71-DF0 |
1/4 x 1/4 x 1/4 in.-Anschluss |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11861160
|
Ark Plas Products™
MDX52-DF0 |
3/32 x 3/32 x 3/32 in.-Anschluss |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11811170
|
Ark Plas Products™
MDX44-DF0 |
3/8 x 3/8 x 3/8 in.-Anschluss |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Hochwertige Armaturen sind aus weißem Nylon, natürlichem Polypropylen, transparentem Polycarbonat und Kynar (PVDF) erhältlich. Erhältlich in zwei Stecktüllen-Ausführungen:Die Standard-Stecktülle
- Entwickelt für die meisten Arten flexibler Schläuche
- Der Innendurchmesser kann auf 40 % bis 50 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
- Hält bis zu 125 psi stand, ohne Verwendung von Schlauchklemmen
- Für den Einsatz mit halbstarren Schläuchen
- Bestens geeignet für Niederdruckanwendungen mit flexiblen Schläuchen
- Der Schlauch kann um 21 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
Spezifikation
Schlauchverbinder“Y” | |
10/Packung | |
Naturfarben |
Kynar | |
Y |