missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ark Plas Products™ Kynar Y-Anschlussstücke, naturfarben

Diese Anschlussstücke eignen sich für verschiedene Anwendungen. Ark Plas Products™ Y-förmige Kynar-Verbindungsstücke mit Stecknippeln sind naturfarben und aus chargenrückführbaren, reinen Materialien für kritische Anwendungen gefertigt.

Marke:  Ark Plas Products™ MDX44-DF0

Additional Details : Gewicht : 0.09000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11811170

  • 134.05 CHF / 10 Stück


Auf Lager, versandfertig: 6
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Hochwertige Armaturen sind aus weißem Nylon, natürlichem Polypropylen, transparentem Polycarbonat und Kynar (PVDF) erhältlich. Erhältlich in zwei Stecktüllen-Ausführungen:

Die Standard-Stecktülle
  • Entwickelt für die meisten Arten flexibler Schläuche
  • Der Innendurchmesser kann auf 40 % bis 50 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
  • Hält bis zu 125 psi stand, ohne Verwendung von Schlauchklemmen
Die Hard-Line-Stecktülle
  • Für den Einsatz mit halbstarren Schläuchen
  • Bestens geeignet für Niederdruckanwendungen mit flexiblen Schläuchen
  • Der Schlauch kann um 21 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
Spezifikation

Spezifikation

Naturfarben
Y-Schlauchverbinder
3/8 x 3/8 x 3/8 in.-Anschluss
Kynar
10er-Packung
Y
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation