Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus naturfarbenem HDPE ohne Kappen
Artikelnummer. p-7144787 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
116 Stück
160 Stück
Artikelnummer. 16174617
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyethylen hoher Dichte, natürliche Farbe, bietet eine gute chemische Beständigkeit, während die weite Mundöffnung ideal für die Lagerung von Feststoffen ist
  • Lange HDPE-Weithalsflaschen bieten ein platzsparendes Design für die Werkbank.
  • Die Flaschen verfügen über eine weite Öffnung, die sich ideal für die Probenahme von Feststoffen und Pulvern eignet.
  • HDPE bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest.
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung beim Versand.
  • HDPE bietet eine Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 39 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 35 mm
Material HDPE
Menge 160 Pk.
Halsausführung 43-400
Closure Included Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 149 mm
Produkttyp Längliche Flasche
Verschlussgröße 43 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 77 mm