Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Flaschen aus naturfarbenem HDPE mit weißen Polypropylenverschlüssen
Artikelnummer. 16114557 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Menge:
12
24
48
77
180
240
800
Packungsgröße:
12 Stück
180 Stück
24 Stück
240 Stück
48 Stück
77 Stück
800 Stück
Artikelnummer. 16114557
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyethylen hoher Dichte, natürliche Farbe, gute chemische Beständigkeit
Naturfarbene HDPE-Enghalsflaschen:
  • Die Schulterform ermöglicht das Gießen kleiner Mengen ohne Verschütten
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und die raue Handhabung bei internationaler Verschiffung
Verschlusskappen aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus PE-Schaum/PTFE:
  • Gute Schlagfestigkeit, Robustheit, thermische Beständigkeit und Biegsamkeit
  • Autoklavierbar
  • Die Einlagen bestehen aus 3 Schichten: ein Schaumkern mit niedriger Dichte, der zwischen zwei Schichten aus Polyethylen (LDPE) eingelegt ist
  • Die Einlagen sind sehr widerstandsfähig und haben eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit .Sie tragen dazu bei, das der Inhalt von Flaschen oder Gläsern frei von Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen bleibt
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 22 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 17 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 124 mm
Material HDPE
Menge 48
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 24-410
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 121 mm
Produkttyp Zylinderflasche
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 bis 410 mm
Durchmesser (metrisch) 41 mm