Learn More
Thermo Scientific™ National Kits mit nicht zusammengesetzten Certified™ Fläschchen
Artikelnummer. 11981503
Click to view available options
Volumen (metrisch):
350 μl
1 ml
2 mL
4 ml
Verschlussmaterial:
PTFE, Gummi
PTFE, Silikon
PTFE, Silikon-Verbund
PTFE/Silikon-Verbund, geschlitzt
Polyethylen
Verschlusstyp:
Schraubgewinde
Schraubverschluss
SepCap
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Klar
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 11981503
Marke: Thermo Scientific™ CERT400080
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ National Kits mit unmontierten zertifizierten Fläschchen geben Ihnen die zusätzliche Sicherheit, dass die Fläschchen nach strengen Normen gefertigt wurden.
Thermo Scientific™ National Kits mit unmontierten zertifizierten Fläschchen geben Ihnen die zusätzliche Sicherheit, dass die Fläschchen nach strengen Normen gefertigt wurden.
  • Charge komplett für HPLC- und GC-Analyse getestet
  • Konformitätszertifikat in jeder Packung
  • Verbund-Verschlusskappen verhindern ein Durchdringen der Septen
  • Klarglas Typ 1, 33 Expansionsborosilikatglas oder Braunglas Typ 2, 51 Expansionsborosilikatglas
  • Mit oder ohne ID-Patch erhältlich
  • Feste Mikroröhrchen oder Einsätze für Probenmessung mit begrenzten Mengen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Certified Target DP 2mL Clear Vial, 9mm Screw Thread
Farbe Klar
Material PTFE, Rubber
Volumen (metrisch) 2 mL
Septum PTFE/Gummi
Verschlussmaterial PTFE, Gummi
Verschlusstyp Schraubverschluss
Verschlussgröße 9-425