Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ Target™ nicht zusammengesetzter Komfort-Kit, bestehend aus Fläschchen, Verschlusskappe und Septum
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Septum:
PTFE, nicht angebracht
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon, vorgeschlitzt
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Farbe:
Bernsteinfarben
Transparent
klar
Material:
Glas
Silanisiertes Glas
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
National Scientific Target™ nicht zusammengesetzter Komfort-Kit zur griffbereiten und staubfreien Aufbewahrung von Fläschchen, Verschlusskappen und Septum.
- Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern für den Labortisch
- I-D™ Fläschchen haben ein Beschriftungsfeld mit Graduierungen
- Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
- Verschlusskappen mit Septa sind nicht auf die Fläschchen aufgesetzt (verpackt in separatem Polybeutel)
Lieferumfang:
100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit eingesetzten Septen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Hellblau |
| Beschreibung | Klarglas; hellblaue Kappe; vorgeschlitztes Septum aus blauem PTFE/weißem Silikon; 2 ml |
| Farbe | klar |
| Material | Glas |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | PTFE/Silikon, vorgeschlitzt |
| Marking Spot | Nein |