Learn More
Thermo Scientific™ National Target DP™ Schraubkappen mit Septa
Click to view available options
Farbe:
Elfenbein, Rot, Blau
blau
schwarz, Black
Septum:
Blaues PTFE, Silikon
Elfenbeinfarbenes PTFE/rotes Gummi
PTFE/Gummi
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon/PTFE
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Target DP Schraubkappen mit Septa sind farbcodiert, um Assays, Standards und Proben zu trennen.
- Vormontiert mit Septum
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | C4000-51A |
| Farbe | schwarz, Black |
| Material | PTFE, Rubber |
| Septum | Elfenbeinfarbenes PTFE/rotes Gummi |
| Produktlinie | National Target DP |
| Verschlussgröße | 9- 425mm |