Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ Schubladenbox mit Target™ Crimp-Top-Fläschchen
National Scientific Schubladenboxen sind in kleiner (6 Einschübe) und normaler Ausführung (9 Einschübe) komplett mit Fläschchen und Verschlusskappen erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ C4011-688
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Description
National Scientific Schubladenboxen sind in kleiner (6 Einschübe) und normaler Ausführung (9 Einschübe) komplett mit Fläschchen und Verschlusskappen erhältlich.
- Die Mini-Schubladenbox besitzt 6 Einschübe; jeder Einschub enthält 100 Packungen Fläschchen oder Septa
- Die normal große Schubladenbox besitzt 9 tiefe Einschübe mit einer Kapazität von 2000 Fläschchen und Verschlusskappen
- Stapelbarer Schrank aus schwerem Stahl
- Mit Metall-Einlegeböden und spritzgegossenen Einschüben
- Schubladenbox kann nach Verbrauch der Produkte wiederaufgefüllt werden
Spécification
klar | |
klar | |
PTFE / RR Seals |
Mini-Schubladenbox aus NSC, durchsichtige Fläschchen, PTFE/RR-Dichtungen | |
PTFE | |
Klemme |