Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ Schubladenbox mit Target™ Crimp-Top-Fläschchen
National Scientific Schubladenboxen sind in kleiner (6 Einschübe) und normaler Ausführung (9 Einschübe) komplett mit Fläschchen und Verschlusskappen erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ C4075-21
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12470308
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
National Scientific Schubladenboxen sind in kleiner (6 Einschübe) und normaler Ausführung (9 Einschübe) komplett mit Fläschchen und Verschlusskappen erhältlich.
  • Die Mini-Schubladenbox besitzt 6 Einschübe; jeder Einschub enthält 100 Packungen Fläschchen oder Septa
  • Die normal große Schubladenbox besitzt 9 tiefe Einschübe mit einer Kapazität von 2000 Fläschchen und Verschlusskappen
  • Stapelbarer Schrank aus schwerem Stahl
  • Mit Metall-Einlegeböden und spritzgegossenen Einschüben
  • Schubladenbox kann nach Verbrauch der Produkte wiederaufgefüllt werden
Ab Werk befüllt mit je 3000 Stück: 03-375-3CC durchsichtige Fläschchen und 06-406-19B durchsichtige Crimp-Verschlüsse mit Septa aus FEP/rotem Gummi
Spezifikation
Spezifikation
klar
Transparent
PTFE / RR Seals
Ja
Schubladenbox aus NSC, durchsichtige Fläschchen mit Beschriftungsfeld
PTFE
Klemme