Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific Septen für 4 ml-Schraubgewindefläschchen
Artikelnummer. 11995286
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
11995286 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11995286 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. C401555
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ National Septen für Fläschchen sind für den Einsatz mit 4 ml-Schraubgewindefläschchen vorgesehen.
Thermo Scientific™ National Septen für Fläschchen sind für den Einsatz mit 4 ml-Schraubgewindefläschchen vorgesehen.
  • Septum mit PTFE-Scheibe sind chemisch inert
  • Septen aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Lösung für viele GC-Applikationen
  • PTFE/Silikon-Septum werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
  • Vorgeschlitzte Septen lassen sich mit dünnen Nadeln leichter durchstechen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
Material PTFE, Silikon
Produktlinie National
Verschlussgröße 13-425
Produkttyp Einzelnes geschlitztes Septum