Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific ASM Fläschchen
Beschreibung
- 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
- Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen.
- Beschriftungsfeld
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blau |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 9 mm |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | Verbundkappe, PTFE transparent/Silikon transparent |
| Anzahl pro Packung | 100 |