Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ vormontierte Target™ DP™ Kits
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Septum:
PTFE / rotem Gummi
PTFE/Silikon/PTFE
Rotes PTFE/weißes Silikon
Septen aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE
Farbe:
Bernsteinfarbig
Klar
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
National Scientific vormontierte Target DP™ Kits beinhalten 100 Fläschchen mit aufgesetzter Verschlusskappe und Septum.
- Vormontierte Kits enthalten 100 Fläschchen mit aufgesetzter Verschlusskappe und Septum
- Verpackt in praktischen Verpackungsboxen mit durchsichtigen Deckeln oder in Polybeuteln
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Rot |
| Farbe (Dichtung) | Red/White/Red |
| Beschreibung | Braunglas mit Beschriftungsfeld; rot |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | Septen aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE |
| Verschlussgröße | 9 bis 425 mm |
| Marking Spot | Ja |