Learn More
Thermo Scientific™ National Headspace-Fläschchen
Artikelnummer. 12470298
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12470298
Marke: Thermo Scientific™ C4020S10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ National Headspace-Röhrchen erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der OEM-Spezifikationen.
Thermo Scientific™ National Dampfraumfläschchen erfüllen oder übererfüllen OEM-Spezifikationen.
  • Borosilikatglas Typ 1
  • Klarglas-Fläschchen für 20-mm-Bördelverschlüsse eignen sich für die meisten Headspace Autosampler
  • Fläschchen mit flachem Boden maximieren bei stehender Verwendung die Heizeffizienz
  • Fläschchen mit rundem Boden lassen sich leichter von Roboterarmen handhaben, die das Fläschchen aus dem Tablett heben.
  • Fläschchen mit rundem Boden verteilen den bei hohen Temperaturen entstehenden Innendruck über die Glasoberfläche.
  • Die abgeschrägte Kante besitzt einen kräftigen Rand, der sich in das Septum drückt und so eine effektivere Versiegelung bildet.
Kompatibilität
  • Fläschchen mit flachem Boden haben einen längeren Hals und eignen sich daher für Carlo Erba™ und Agilent™ Geräte.
  • Fläschchen mit rundem Boden wurden für Geräte von Perkin-Elmer™, Tekmar™ und Varian™ entwickelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 10 ml, flacher Boden, abgeschrägte Kante
Material Glas
Volumen (metrisch) 10 ml
Flaschenhalstyp Beveled
Basisausführung Flat Bottom
Verschlusstyp Bördelverschluss
Verschlussgröße 20 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Carlo Erba™ und Agilent™ Geräte