Learn More
Thermo Scientific™ National elektronische Bördel- und Entbördelungszangen
Aluminiumverschlüsse können mit einem einzigen Knopfdruck angebracht oder entfernt werden.
1178.10 CHF - 1839.06 CHF
Spezifikation
Typ | Electronic Crimper |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Industrial Chromatography |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Aluminum Seal |
Produktlinie | National |
Anzahl pro Packung | 1 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12601935
|
Thermo Scientific™
ECR-8C |
Electronic Crimper | 8 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11678398
|
Thermo Scientific™
ECR-11C |
Electronic Crimper | 11 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12631935
|
Thermo Scientific™
ECR-13C |
Electronic Crimper | 13 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11912925
|
Thermo Scientific™
ECR-20C |
Elektrische Bördelzange | 20 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12621935
|
Thermo Scientific™
EDCB-11C |
Electronic Decrimper | 11 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12641935
|
Thermo Scientific™
EDCB-13C |
Electronic Decrimper | 13 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11952091
|
Thermo Scientific™
EDCB-20C |
Elektrische Entbördelzange | 20 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Montieren oder entfernen Sie Aluminiumverschlüsse einfach per Knopfdruck. Thermo Scientific™ National elektronische Bördel- und Entbördelungszangen bieten anpassbare Bördeleinstellungen, die mit den meisten Verschlusstypen kompatibel sind.
Elektronische Bördelzangen ermöglichen sicheres, reproduzierbares Bördeln. Mit nur einem Tastendruck werden die Backen zum Anbringen des Verschlusses geschlossen und zum Freigeben des Fläschchens wieder geöffnet. Öffnungszangen ermöglichen ebenfalls mit einem einzigen Tastendruck schnelles und einfaches Entfernen von Verschlüssen .- Die anpassbaren Bördeleinstellungen ermöglichen Kompatibilität mit Verschlüssen in den Ausführungen Standardaluminium, Druckentlastung, verzinnter Stahl und Bimetall zweiteilig†
- Ergonomisches Design für eine geringere Belastung des Handgelenks
- Bedienelemente und Anzeigeleuchten sind für links- oder rechtshändige Bedienung sichtbar und zugänglich
- Bördel- und Öffnungszangen können auch mit Netzanschluss und während des Aufladens betrieben werden
- Fläschchen können beim Versiegeln mit Bördelverschluss bzw. beim Entdeckeln in den meisten Standardtabletts für herausnehmbare Proben verbleiben
- Die Bördelkraftmessung stellt automatisch fest, wann eine ordnungsgemäße Versiegelung erreicht ist, und öffnet die Backen, um das Fläschchen freizugeben
- Integrierter langlebiger, aufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit Warnmeldung bei niedrigem Batteriestand
- Universalladegerät für 100 bis 240 V mit Steckeradaptern für die meisten Steckdosen
Ersatzakku separat erhältlich.
Hinweis: † Klappverschlüsse mit Kunststoffknöpfen an der Oberseite sind nicht mit elektronischen Bördelzangen kompatibel
Spezifikation
Electronic Crimper | |
Aluminum Seal | |
1 |
Industrial Chromatography | |
National |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.