Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ kombinierte Schraubdeckel mit integriertem Septum für 4 ml Fläschchen
National Scientific™ kombinierte Schraubdeckel mit integriertem Septum für 4 ml Fläschchen sind für die Verwendung mit allen 13 mm Septa geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ C4015-1050A
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
National Scientific™ kombinierte Schraubdeckel mit integriertem Septum für 4 ml Fläschchen sind für die Verwendung mit allen 13 mm Septa geeignet.
Spezifikation
C4015-1050A | |
PTFE, Silikon, Polypropylen | |
National™ |
schwarz | |
Weißes PTFE/naturfarbenes Silikon | |
4 ml-Fläschchen |