Learn More
Thermo Scientific™ National Vormontierte Komfort-Kits EPA-Fläschchen mit Kappe und Septum
Thermo Scientific™ National EPA-Fläschchen-Komfortkits sind für diskrete Wasserproben-Anwendungen konzipiert.
160.00 CHF - 205.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Discrete Water Sampling Applications |
---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12498646
|
Thermo Scientific™
B7950-C |
40 mL | Clear | Class 200 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12408656
|
Thermo Scientific™
B7950-C3 |
40 ml | Durchsichtig | Klasse 300 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Komfort-Kits für EPA-Fläschchen sind für empfindliche Wasserprobenanwendungen vorgesehen.
- Empfohlen für separate Wasserentnahmen entsprechend EPA 40 CFR 136 “Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants (Vorgaben zur Errichtung von Prüfverfahren für die Analyse von Schadstoffen)” und EPA 40 CFR 141 “National Interim Primary Drinking Water Regulations: Control of Trihalomethanes in Drinking Water” (Vorläufige nationale Bestimmungen für Trinkwasser: Kontrolle halogenierter Kohlenwasserstoffe in Trinkwasser)
- Klasse 100 – Fläschchen, Kappen und Septen sind montiert
- Klasse 200 – Fläschchen, Kappen und Septen werden nach EPA-Spezifikationen verarbeitet und zusammengesetzt
- Klasse 300 – Fläschchen, Kappen und Septen werden gemäß den EPA-Spezifikationen verarbeitet und zertifiziert und dann zusammengebaut (Analysenzertifikat ist in jeder Packung der Fläschchen enthalten)
Spezifikation
Discrete Water Sampling Applications |