Learn More
Thermo Scientific™ National Kits mit zusammengesetzten Certified Fläschchen
Thermo Scientific™ National Kits mit montierten zertifizierten Fläschchen bieten Komfort und die Sicherheit, dass die Fläschchen nach strengen Normen gefertigt wurden.
Marke:  Thermo Scientific™ CERT4010-91A
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11911553
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Kits mit montierten zertifizierten Fläschchen bieten Komfort und die Sicherheit, dass die Fläschchen nach strengen Normen gefertigt wurden.
  • Charge komplett für HPLC- und GC-Analyse getestet
  • Jede Packung mit Konformitätsbescheinigung
  • Verbund-Verschlusskappen verhindern ein Durchdringen der Septen
  • Klarglas Typ 1 aus 33 Expansionsborosilikatglas oder Braunglas Typ 2aus 51 Expansionsborosilikatglas
  • Mit oder ohne ID-Patch erhältlich
  • Feste Mikroröhrchen oder Einsätze für Probenmessung mit begrenzten Mengen
  • Kombiniert in bequemen Packungen mit jeweils 100 Fläschchen mit vormontierten Verschlusskappen und Septum
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Bernsteinfarbig
2 ml
PTFE/Silikon-Verbund
10 mm
Kit aus zertifizierten Target DP 2 ml-Braunglasfläschchen, 10 mm-Schraubgewinde, Verschluss aus PTFE/Silikon-Verbund
PTFE, Silikon
Verklebtes PTFE/Silikon-Septum
Schraubgewinde
Probenahme mit eingeschränktem Volumen