Learn More
Thermo Scientific™ National Kits mit zusammengesetzten Certified Fläschchen
Thermo Scientific™ National Kits mit montierten zertifizierten Fläschchen bieten Komfort und die Sicherheit, dass die Fläschchen nach strengen Normen gefertigt wurden.
Marke: Thermo Scientific™ CERT4015-87-ASM
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Kits mit montierten zertifizierten Fläschchen bieten Komfort und die Sicherheit, dass die Fläschchen nach strengen Normen gefertigt wurden.
- Charge komplett für HPLC- und GC-Analyse getestet
- Jede Packung mit Konformitätsbescheinigung
- Verbund-Verschlusskappen verhindern ein Durchdringen der Septen
- Klarglas Typ 1 aus 33 Expansionsborosilikatglas oder Braunglas Typ 2aus 51 Expansionsborosilikatglas
- Mit oder ohne ID-Patch erhältlich
- Feste Mikroröhrchen oder Einsätze für Probenmessung mit begrenzten Mengen
- Kombiniert in bequemen Packungen mit jeweils 100 Fläschchen mit vormontierten Verschlusskappen und Septum
Spezifikation
Grau | |
Bernsteinfarbig | |
Ja | |
Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon | |
Schraubgewinde | |
Probenahme mit eingeschränktem Volumen |
4 ml-Braunglasfläschchen-Kit, 13-425 Schraubgewinde | |
PTFE, Silikon | |
4 ml | |
PTFE/Silikon-Verbund, vorgeschlitzt | |
13 bis 425 mm |