Learn More
Thermo Scientific™ Nicht sterile 2-ml-Zentrifugenfilter
Filterung von Volumen bis 2 ml mit den 2-ml-Zentrifugenfiltern aus Polypropylen
Marke:  Thermo Scientific™ F2520-6
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10017304
  • 128.99 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit den nicht-sterilen Thermo Scientific™ National 2-ml-Zentrifugenfiltern filtern Sie Volumen von bis zu 2 ml. Die Filter verfügen über ein Filtergehäuse aus reinem Polypropylen mit zugehörigem konischen 5-ml-Aufnahmeröhrchen mit Kappe und können mit jeder Labortisch- oder Stand-Laborzentrifuge verwendet werden.
  • 5.000 xg maximale Zentrifugalbeschleunigung
  • Nicht steril
  • Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
PVDF-Membran; 0,45 µm Porengröße
PVDF
Unsteril
Target2
2 ml
Tisch- oder Standzentrifuge
0,45 μm
Polypropylen
Zentrifugenfilter