Learn More
Thermo Scientific™ Nicht-sterile 25-ml-Zentrifugenfilter
Filterung von Volumen bis 25 ml mit den 25-ml-Zentrifugenfiltern aus Polypropylen
Marke: Thermo Scientific™ F2519-6
219.87 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24320" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den nicht-sterilen Thermo Scientific™ National 25-ml-Zentrifugenfiltern filtern Sie Volumen von bis zu 25 ml. Die Filter verfügen über ein Filtergehäuse aus reinem Polypropylen mit konischer Aufnahme und können mit jeder Labortisch- oder Stand-Laborzentrifuge verwendet werden.
- 2.500 xg maximale Zentrifugalbeschleunigung
- Nicht steril
- Großpackung
Spezifikation
PVDF-Membran; 0,45 µm Porengröße | |
PVDF | |
Unsteril | |
Target2 | |
25 ml |
Tisch- oder Standzentrifuge | |
0,45 μm | |
Polypropylen | |
Zentrifugenfilter |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.