Learn More
Thermo Scientific™ National 15 x 45 mm-Schraubgewindefläschchen, silanisiert
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Flaschenhalstyp:
Standard
Weit
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Fläschchen mit 15 x 45 mm-Schraubgewinde haben einen gleichmäßig flachen Boden für sicheren Stand in Einsätzen.
- Original 4 ml Waters WISP™ Autosampler-Fläschchen
- Borosilikat-Klarglas Typ 1, Klasse A oder 51A bernsteinfarbiges Glas, in höchster Qualität
- I-D™ Fläschchen haben ein Beschriftungsfeld
- AP2000™ Fläschchen mit hoher Rückgewinnung haben einen konischen Boden für maximale Probenextraktion
- Glastic™ Fläschchen bestehen aus einem Kunststofffläschchen mit festem Glaseinsatz
- Deaktivierte Fläschchen sind mit NSC Silanisierung oder Kimshield™ Vorbehandlung erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 4 ml |
| Flaschenhalstyp | Standard |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 4 ml |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |