Learn More
Thermo Scientific™ National 15 x 45 mm-Schraubgewindefläschchen
Thermo Scientific™ National 15 x 45 mm-Schraubgewindefläschchen gewährleisten dank ihres gleichmäßig flachen Bodens die Sicherheit der Einsätze.
Marke: Thermo Scientific™ C4015-S11W
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Fläschchen mit 15 x 45 mm-Schraubgewinde haben einen gleichmäßig flachen Boden für sicheren Stand in Einsätzen.
- Original 4 ml Waters WISP™ Autosampler-Fläschchen
- Borosilikat-Klarglas Typ 1, Klasse A oder 51A bernsteinfarbiges Glas, in höchster Qualität
- I-D™ Fläschchen haben ein Beschriftungsfeld
- AP2000™ Fläschchen mit hoher Rückgewinnung haben einen konischen Boden für maximale Probenextraktion
- Glastic™ Fläschchen bestehen aus einem Kunststofffläschchen mit festem Glaseinsatz
- Deaktivierte Fläschchen sind mit NSC Silanisierung oder Kimshield™ Vorbehandlung erhältlich
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas, silanisiert | |
Weite | |
45 mm |
15 mm | |
4 ml | |
4 ml | |
I-D |