Learn More
β-Naththoxyessigsäure, freie Säure, 99,1 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11494981 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11494981 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11494981 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215578925
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beta-Naphthoxyessigsäure ist ein Pflanzenwachstumsregulator, der das Wurzelwachstum an Stecklingen fördert und vorzeitiges Abfallen der Früchte verhindert. Löslich in Alkohol, Ethanol und Essigsäure
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Naththoxyacetic Acid
Namenshinweis Freie Säure
CAS 120-23-0
Farbe Weiß
Summenformel C12H10O3
MDL-Nummer MFCD00004066
Menge 25 g
Synonym 2-naphthoxyacetic acid, 2-naphthyloxy acetic acid, bnoa, 2-naphthyloxyacetic acid, 2-naphthalen-2-yloxy acetic acid, noxa, betoxon, 2-noxa, naphthoxyacetic acid, betapal
InChI-Schlüssel RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OCC(=O)O
IUPAC-Name 2-naphthalen-2-yloxyEssigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 202.209
PubChem CID 8422
ChEBI CHEBI:50397
Formelmasse 202.2
Physikalische Form Kristallpulver