Learn More
Nateglinid, Mikromol™
Beschreibung
Nateglinid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nateglinide |
| CAS | 105816-04-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Nateglinide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C19 H27 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Nateglinide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2R)-3-Phenyl-2-[(4-propan-2-ylcyclohexancarbonyl)amino]propansäure |
| Mehr anzeigen |