Learn More
Tocris Bioscience™ Naspm trihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18055992
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 18055992
Marke: Tocris Bioscience™ 2766/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ca2+-permeable AMPA antagonist
Selective antagonist of Ca2+-permeable AMPA receptors; blocks AMPA receptors lacking the GluA2 subunit. Protects hippocampal neurons against global ischemia-induced cell death.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naspm trihydrochloride
CAS 1049731-36-3
Menge 10 mg
Summenformel C22H37Cl3N4O
Formelmasse 479.91
Reinheit >97%
Molekulargewicht 479.915