Learn More
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Platteninkubationsbeutel
Alle ansehen Whirl-Pak Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12.5 x 6.5 cm
12.5 x 7.5 cm
12.5 x 7.5 cm
18,5 x 7,5 cm
18.5 x 7.5 cm
19 x 13 cm
23 x 11.5 cm
23 x 11.5 cm (9 x 4.5 in.)
23 x 15 cm
23 x 15 cm (9 x 6 in.)
30 x 19 cm (12 x 7.5 in.)
30,5 x 12,5 cm
30.5 x 12.5 cm
38 x 12.5 cm
38 x 15 cm
38 x 19 cm (15 x 7.5 in.)
9.5 x 18 cm
Dicke (angloamerikanisch):
2,25 mil
2,5 mil
3 mil
4 mil
Kapazität (angloamerikanisch):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
7 oz.
13 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
36 oz.
42 oz.
55 oz.
69 oz.
Produkttyp:
Probenbeutel
Probenbeutel mit Beschriftungsfeld
Packungsgröße:
10000 Stück
500 Stück
Beschreibung
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden.Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
- Transparente Polyethylen-Beutel
- Durch dreimaliges Verdrehen oder Falten des Beutels und Sichern mit den Verschlusslaschen entsteht ein auslaufsicherer Probenbehälter
- Gassterilisiert, mit Dokumentation erhältlich
- Die Zuglaschen verhindern eine Kontamination durch den Kontakt mit dem Finger beim Öffnen
- Die Beutel umfassen einen Bereich, der mit Kugelschreiber oder Bleistift beschriftet werden kann
- Die Beutel können bei beliebigen Temperaturen eingefroren werden, selbst bei einer Temperatur von flüssigem Stickstoff; nach dem Einfrieren ist eine vorsichtige Handhabung erforderlich
- Dicke, 2,25 bis 4 mil
- Frei von RNase, DNase, Pyrogenen und BPH
- Erfüllen die gesetzlichen und industriellen Anforderungen von EPA, FDA, HACCP und USDA
- Die Beutel sollten nicht bei Temperaturen über 180 °F (82 °C) verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Beschriftungsstil |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 118 mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO9001, ISO13485 |
| Verschlusstyp | Closing Tab |
| Farbe | Clear, Yellow |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Field Sampling to Lab Testing |
| Material | Polyethylen |
| Mehr anzeigen |