Learn More
Buerkle™ Reagenzflaschen mit schmalem Hals
Artikelnummer. 31188970 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
31188970 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31188970 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 03402500
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Universalflaschen zum Lagern, Verpacken, Entnehmen von Proben, Probenahme und Transport von Flüssigkeiten.
  • Aus transparentem HDPE
  • Manipulationssicherer PP-Schraubverschluss, blau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2.5 L
Farbe Durchscheinendes Weiß
Material HDPE, Polypropylen
Sterilität Nicht steril
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 84,54 fl oz.
Produkttyp Reagenzflasche