Learn More
Duran™ Enghals-Chemikalienflasche
Click to view available options
Capacity: 10mL
Spezifikation
Produkttyp | Reagent Bottle |
Kapazität (metrisch) | 10 mL |
Farbe | Clear |
Material | Glass |
Menge | 10Pack |
Zertifiziert | Yes |
Zertifizierung/Konformität | DIN 12035/ISO 4796 |
Öffnung | Narrow |