Learn More
Brand™ LDPE-Enghalsflaschen mit Kappe
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mm
250 ml
500 ml
1000 ml
Gewindegröße (metrisch):
GL 18
GL 25
GL 28
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Aus flexiblem, lichtdurchlässigem LDPE.
- Preiswerte Mehrzweckflasche mit Verschluss.
- In verschiedenen Größen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mm |
| Material | LDPE |
| Transparenz | Durchscheinend |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 18 |
| Closure Included | Yes |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 106 mm |
| Produkttyp | Flasche |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mehrzweckflasche |
| Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
| Mehr anzeigen |