Learn More
Brand™ LDPE-Enghalsflaschen mit Kappe
Aus flexiblem, lichtdurchlässigem LDPE. BRAND™ Enghalsflaschen aus LDPE mit Deckel sind kostengünstig und vielseitig einsetzbar. In verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Brand™ 129462
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Aus flexiblem, lichtdurchlässigem LDPE.
- Preiswerte Mehrzweckflasche mit Verschluss.
- In verschiedenen Größen erhältlich.
Spezifikation
Flasche | |
Schraubverschluss | |
Mehrzweckflasche | |
Polyethylen mit niedriger Dichte | |
GL 28 | |
Eng |
212 mm | |
94 mm | |
1000 ml | |
Durchscheinend | |
Yes |