Learn More
Brand™ LDPE-Enghalsflaschen mit Kappe
Aus flexiblem, lichtdurchlässigem LDPE. BRAND™ Enghalsflaschen aus LDPE mit Deckel sind kostengünstig und vielseitig einsetzbar. In verschiedenen Größen erhältlich.
49.60 CHF - 135.00 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp Schraubverschluss
Produkttyp Flasche
Zur Verwendung mit (Geräte) Mehrzweckflasche
Material Polyethylen mit niedriger Dichte
Transparenz Durchscheinend
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Gewindegröße (metrisch) Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Gewindegröße (metrisch) Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15241299
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brand™
129448
250 ml GL 25 59 mm 140 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15251299
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brand™
129454
500 ml GL 25 75 mm 180 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15221299
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brand™
129428
50 ml GL 18 39 mm 85 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10471914
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brand™
129462
1000 ml GL 28 94 mm 212 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15231299
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brand™
129438
100 mm GL 18 45 mm 106 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus flexiblem, lichtdurchlässigem LDPE.
  • Preiswerte Mehrzweckflasche mit Verschluss.
  • In verschiedenen Größen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss
Mehrzweckflasche
Durchscheinend
Eng
Flasche
Polyethylen mit niedriger Dichte