Learn More
BRAND™ LDPE-Spritzflaschen mit austauschbarem Waschkopf
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Höhenverstellbarer Ablassschlauch
- LDPE bietet Festigkeit und Flexibilität
- Wird in Packungen mit 50 Stück geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | LDPE |
| Transparenz | Yes |
| Höhe (metrisch) | 240 mm |
| Produkttyp | Bottle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mehrzweckflasche |
| Verschlussgröße | GL25 |
| Durchmesser (metrisch) | 59 mm |