Learn More
BRAND™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas
Diese Erlenmeyerkolben bestehen aus Boro 3.3 Glas und entsprechen DIN ISO 1773.
Marke:  BRAND™ 92717
Additional Details : Gewicht : 4.17000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15282969
  • 114.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Rollrand und Messskala
  • Schmaler Hals für kontrolliertes Ausgießen und Dispensieren
  • Unterschiedliche Packungsanzahl je nach Kapazität
Spezifikation
Spezifikation
DIN ISO 1773
50 ml
90 mm
10
Ja
22 mm
Borosilikatglas 3.3
Eine enge
Erlenmeyerkolben
51 mm