Learn More
Karl Hecht™ Klarglasflaschen mit engem Hals und geschliffenem Stopfen
Artikelnummer. 10505772
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10505772 250 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10505772 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 41281018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.49 CHF
    11.09 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.40 CHF
    43% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Standardschliffverbindung.
  • Mit Glasstopfen
  • Enger Hals
  • Gelenkgröße 19/26
  • Kapazität: 250 ml
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Klar
Enthält Glasstopfen
Material Glas
Standard-Konusverbindung 19/26
Klarheit Klar
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Verschlussmaterial Glas
Verschlusstyp Stopfen
Form Rund
Produkttyp Vorratsflasche