Learn More
Gravis Klarglasflaschen mit schmalem Hals
Artikelnummer. 11732585
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
Anzahl pro Packung:
195/Packung
216/Packung
Packungsgröße:
195 Stück
216 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Anzahl pro Packung unitSize
11732585 10 ml 195/Packung 195 Stück
11742585 15 ml 216/Packung 216 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11732585 Lieferant Gravis Lieferanten-Nr. A001121195
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Proben im Labor. Gravis Klare Glasflaschen mit schmalem Hals werden aus Kalk-Natron-Glas hergestellt.
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
  • Verschlusskappen nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Farbe Klar
Innendurchmesser (metrisch) 24 mm
Material Kalknatronglas
Halsinnendurchmesser (metrisch) 18
Anzahl pro Packung 195/Packung
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 51 mm
Produkttyp Vorratsflasche