Learn More
BRAND™ Enghalsige PFA-Spritzflasche
Catalog Number p-7164812
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Die enghalsige Spritzflasche aus PFA technischer Qualität verfügt über einen ETFE-Schraubverschluss und FEP-Röhrchen.
ulliPFA technischer Qualität/liliETFE-Schraubverschluss/liliFEP-Röhrchen/liliDiese Flaschen enthalten einen kleinen Teil der wiederverarbeiteten PFA aus unserem Produktionsprozess/liliDie Spitzen der Waschröhrchen können gekürzt werden, um die Durchflussrate zu erhöhen/liliHält hohen Temperaturen und chemischen Angriffen stand/li/ul
Verschlussmaterial ETFE
Verschlusstyp Schraubverschluss
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material PFA
Gewindegröße (metrisch) GL 25
Öffnung Eng