Learn More
Naproxen sodium, 98%, Thermo Scientific™
Naproxen sodium (CAS # 26159-34-2) is an arylacetic acid of the non-steroidal anti-inflammatory drug class.
92.24 CHF - 826.42 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 26159-34-2 |
|---|---|
| Summenformel | C14H13NaO3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 252.25 |
| MDL-Nummer | MFCD00058507 |
| InChI-Schlüssel | CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M |
| Synonym | naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin |
| PubChem CID | 23681059 |
| ChEBI | CHEBI:7477 |
| IUPAC-Name | sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate |
| SMILES | [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15475369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63103.06 |
5g |
99.50 CHF 92.24 CHF / 5 Gramm Sparen 7.26 CHF 7% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15485369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63103.14 |
25g |
304.00 CHF 280.49 CHF / 25 Gramm Sparen 23.51 CHF 7% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15495369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63103.22 |
100g |
892.00 CHF 826.42 CHF / 100 Gramm Sparen 65.58 CHF 7% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
- Naproxen sodium is the sodium salt of naproxen
- Naproxen sodium competitively suppresses prostaglandin formation and pyrogen release by blocking the conversion of arachidonic acid
Application
- Naproxen is frequently used for migraine and postoperative pain research
- It is suitable for cell culture and in vivo research on pain, inflammation, and fever
Chemische Identifikatoren
| 26159-34-2 | |
| 252.25 | |
| CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M | |
| 23681059 | |
| sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate |
| C14H13NaO3 | |
| MFCD00058507 | |
| naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin | |
| CHEBI:7477 | |
| [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O |
Spezifikation
| Naproxen sodium | |
| C14H13NaO3 | |
| 14,6417 | |
| Soluble in water up to 100mg/mlSoluble in methanol and chloroform; Slightly soluble in ether; Insoluble in water. | |
| [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O | |
| 252.25 | |
| CHEBI:7477 | |
| 98% |
| 26159-34-2 | |
| MFCD00058507 | |
| naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin | |
| CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M | |
| sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate | |
| 23681059 | |
| 252.24 |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H360
missing translation for 'einecsNumber' : 247-486-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ1047000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Naproxen sodium
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Naproxen sodium